2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,2-Benzisoxazole-3-acetic Acid
OR8018-100G OR8018-1G
APOSOR8018-100GEA 216 CHF
APOSOR8018-100G APOSOR8018-1G
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)essigsäure 97%
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)essigsäure
Formel: C₉H₇NO₃
MW: 177,1568 g/mol
Melting Pt: 123…129 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02180388
CAS-Nummer: 4865-84-3