2-Amino-3-thiophencarbonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Aminothiophene-3-carbonitrile
OR8015-10G OR8015-50G
APOSOR8015-10GEA 45.3 CHF
APOSOR8015-10G APOSOR8015-50G
2-Amino-3-thiophencarbonitril 97%
2-Amino-3-thiophencarbonitril
Formel: C₅H₄N₂S
MW: 124,16 g/mol
Melting Pt: 97…99 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00706298
CAS-Nummer: 4651-82-5