2-(1-Piperazinyl)pyrimidin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine
OR8006-100G OR8006-25G
APOSOR8006-100GEA 105 CHF
APOSOR8006-100G APOSOR8006-25G
2-(1-Piperazinyl)pyrimidin 99%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Formel: C₈H₁₂N₄
MW: 164.21 g/mol
Siedepunkt: 277 °C
Melting Pt: 31…35 °C
Dichte: 1.158 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040742
CAS-Nummer: 20980-22-7
EINECS: 244-135-5