3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl Chloride
OR7993-1G OR7993-25G OR7993-5G
APOSOR7993-1GEA 26.2 CHF
APOSOR7993-1G APOSOR7993-25G APOSOR7993-5G
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride 95%
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₇ClO₄S₂
MW: 254,71 g/mol
Melting Pt: 93…96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037968
CAS-Nummer: 5335-40-0
UN: 3261
ADR: 8,III