2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-4-yl)ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-[(Methylsulphonyl)acetyl]pyridine
OR7992-5G OR7992-1G OR7992-25G
APOSOR7992-5GEA 275 CHF
APOSOR7992-5G APOSOR7992-1G APOSOR7992-25G
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-4-yl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-4-yl)ethanone
Formel: C₈H₉NO₃S
MW: 199,23 g/mol
Melting Pt: 85…87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01941302
CAS-Nummer: 27302-94-9