2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7991-1G
OR7991-5G
APOSOR7991-1GEA
156
CHF
APOSOR7991-1G
APOSOR7991-5G
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone
Formel:
C₈H₉NO₃S MW: 199,23 g/mol Melting Pt: 105…107 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01941305 CAS-Nummer: 27302-93-8 |