4-(Benzyloxy)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7984-1G OR7984-25G OR7984-5G
APOSOR7984-1GEA 59.3 CHF
APOSOR7984-1G APOSOR7984-25G APOSOR7984-5G
4-(Benzyloxy)benzoesäure
4-(Benzyloxy)benzoesäure
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Melting Pt: 189…192 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016527
CAS-Nummer: 1486-51-7
EINECS: 216-066-0