1,4-Dichloro-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,5-Dichlorophenyl methyl sulphone
OR7983-1G OR7983-5G OR7983-25G
APOSOR7983-1GEA 275 CHF
APOSOR7983-1G APOSOR7983-5G APOSOR7983-25G
1,4-Dichloro-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
1,4-Dichloro-2-(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₇H₆Cl₂O₂S
MW: 225,09 g/mol
Melting Pt: 87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03789183
CAS-Nummer: 66640-63-9