1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7977-1G
OR7977-5G
OR7977-25G
APOSOR7977-1GEA
154
CHF
APOSOR7977-1G
APOSOR7977-5G
APOSOR7977-25G
1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene 95+%
1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene
Formel:
C₇H₆Br₂O₂S Melting Pt: 141…142 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04037933 CAS-Nummer: 849035-70-7 |