3-Nitro-o-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Methyl-3-nitrobenzoic acid
OR7971-500G
APOSOR7971-500GEA 73.1 CHF
APOSOR7971-500G
3-Nitro-o-toluylsäure
3-Nitro-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Melting Pt: 182…186 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007160
CAS-Nummer: 1975-50-4
EINECS: 217-826-4