2,4-Dichlorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR7968-100G OR7968-2.5KG OR7968-500G
APOSOR7968-100GEA 114 CHF
APOSOR7968-100G APOSOR7968-2.5KG APOSOR7968-500G
2,4-Dichlorbenzaldehyd 98%
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Siedepunkt: 233 °C
Melting Pt: 69…73 °C
Flash-Pt: 135 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003305
CAS-Nummer: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN: 1759
ADR: 8 III