4-Brom-2-(methylsulfonyl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7961-10G
OR7961-1G
OR7961-5G
APOSOR7961-10GEA
577
CHF
APOSOR7961-10G
APOSOR7961-1G
APOSOR7961-5G
4-Brom-2-(methylsulfonyl)benzaldehyd
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₇BrO₃S MW: 263.11 g/mol Melting Pt: 108…110 °C (Zers.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04037947 CAS-Nummer: 849035-77-4 |