3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR7952-1G
OR7952-5G
APOSOR7952-1GEA
250
CHF
APOSOR7952-1G
APOSOR7952-5G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride
Formel:
C₈H₉ClO₆S₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04037976 CAS-Nummer: 849035-99-0 UN: 1759 ADR: 8,III |