6-Chloro-2-methylindole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7950-100MG OR7950-250MG
APOSOR7950-100MGEA 0 CHF
APOSOR7950-100MG APOSOR7950-250MG
6-Chloro-2-methylindole 98%
6-Chloro-2-methylindole
Formel: C₉H₈ClN
Melting Pt: 75…77 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027716
CAS-Nummer: 6127-17-9