1-Phenyl-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7948-1G OR7948-5G OR7948-10G
APOSOR7948-1GEA 131 CHF
APOSOR7948-1G APOSOR7948-5G APOSOR7948-10G
1-Phenyl-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
1-Phenyl-2-pyrimidin-4-ylethanone
Formel: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00559708
CAS-Nummer: 36912-83-1