1-Phenyl-2-pyrazin-2-ylethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7947-1G OR7947-250MG
APOSOR7947-1GEA 227 CHF
APOSOR7947-1G APOSOR7947-250MG
1-Phenyl-2-pyrazin-2-ylethanone 95+%
1-Phenyl-2-pyrazin-2-ylethanone
Formel: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,23 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037906
CAS-Nummer: 40061-45-8