1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7942-25G
OR7942-5G
OR7942-1G
APOSOR7942-25GEA
1510
CHF
APOSOR7942-25G
APOSOR7942-5G
APOSOR7942-1G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone
Formel:
C₁₈H₁₅NO₂ MW: 277,33 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04037914 CAS-Nummer: 7469-86-5 |