1-(4-tert-Butylphenyl)-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7939-25G
OR7939-5G
OR7939-1G
APOSOR7939-25GEA
1510
CHF
APOSOR7939-25G
APOSOR7939-5G
APOSOR7939-1G
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-pyrimidin-4-ylethanone
Formel:
C₁₆H₁₈N₂O MW: 254.33 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04037907 CAS-Nummer: 849021-29-0 |