1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)biguanid Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7932-1G OR7932-2.5G
APOSOR7932-1GEA 209 CHF
APOSOR7932-1G APOSOR7932-2.5G
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)biguanid Hydrochlorid
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel: C₉H₁₃ClN₆O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1170909-72-4