1-Acetyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-6-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-{6-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)amino]indolin-1-yl}ethan-1-one
OR7924-250MG
OR7924-1G
APOSOR7924-250MGEA
40.1
CHF
APOSOR7924-250MG
APOSOR7924-1G
1-Acetyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-6-amine 95+%
1-Acetyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-6-amine
Formel:
C₂₂H₂₇N₃O MW: 349,48 g/mol Melting Pt: 169…171 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01319213 CAS-Nummer: 396682-63-6 |