5-Bromo-2-hydrazinopyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7905-1G OR7905-5G
APOSOR7905-1GEA 26.2 CHF
APOSOR7905-1G APOSOR7905-5G
5-Bromo-2-hydrazinopyrimidine
5-Bromo-2-hydrazinopyrimidine
Formel: C₄H₅BrN₄
Melting Pt: 205…207 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03452780
CAS-Nummer: 823-89-2