1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7898-10G
OR7898-1G
OR7898-5G
APOSOR7898-10GEA
642
CHF
APOSOR7898-10G
APOSOR7898-1G
APOSOR7898-5G
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₄N₂O₂ MW: 230,27 g/mol Melting Pt: 176…178 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08689748 CAS-Nummer: 937601-79-1 |