1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7897-1G
OR7897-5G
APOSOR7897-1GEA
193
CHF
APOSOR7897-1G
APOSOR7897-5G
1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
Formel:
C₁₄H₁₄N₂OS MW: 258,34 g/mol Melting Pt: 191…197 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00060457 CAS-Nummer: 65069-53-6 UN: 3335 ADR: 9,III |