3'-Nitroformanilid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7891-100G OR7891-25G
APOSOR7891-100GEA 259 CHF
APOSOR7891-100G APOSOR7891-25G
3'-Nitroformanilid 98%
3'-Nitroformanilid
Formel: C₇H₆N₂O₃
Melting Pt: 132…133 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017014
CAS-Nummer: 102-38-5