Ethyl-2,6-dichloro-5-nitropyrimidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7888-1G OR7888-250MG OR7888-5G
APOSOR7888-1GEA 66.2 CHF
APOSOR7888-1G APOSOR7888-250MG APOSOR7888-5G
Ethyl-2,6-dichloro-5-nitropyrimidine-4-carboxylate
Ethyl-2,6-dichloro-5-nitropyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₇H₅Cl₂N₃O₄
Melting Pt: 36…38 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00831638
CAS-Nummer: 54368-61-5