4-Thiazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Thiazole-4-carboxylic acid
OR7886-25G OR7886-5G
APOSOR7886-25GEA 105 CHF
APOSOR7886-25G APOSOR7886-5G
4-Thiazolcarbonsäure
4-Thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₂S
MW: 129,1371 g/mol
Melting Pt: 196…199 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00623589
CAS-Nummer: 3973-08-8