8-Bromchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7885-25G OR7885-5G
APOSOR7885-25GEA 78.4 CHF
APOSOR7885-25G APOSOR7885-5G
8-Bromchinolin 98%
8-Bromoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Siedepunkt: 112…113 °C/0.5mmHg
Dichte: 1.594 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191859
CAS-Nummer: 16567-18-3