3-[3-(Pyrazin-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]propanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7882-1G
OR7882-5G
OR7882-250MG
APOSOR7882-1GEA
272
CHF
APOSOR7882-1G
APOSOR7882-5G
APOSOR7882-250MG
3-[3-(Pyrazin-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]propanoic acid 95+%
3-[3-(Pyrazin-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]propanoic acid
Formel:
C₉H₈N₄O₃ Melting Pt: >155 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03426086 CAS-Nummer: 849925-05-9 |