4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR7881-1G OR7881-5G
APOSOR7881-1GEA 251 CHF
APOSOR7881-1G APOSOR7881-5G
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline
Formel: C₁₂H₁₃N₃O₂
MW: 231.26 g/mol
Melting Pt: 103…105 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319482
CAS-Nummer: 387350-86-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III