2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,3-Dihydro-5-oxo-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinoline-6-carboxylic acid
OR7868-1G OR7868-250MG
APOSOR7868-1GEA 236 CHF
APOSOR7868-1G APOSOR7868-250MG
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid 95+%
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₁NO₃
MW: 229.24 g/mol
Melting Pt: 255…258 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01567810
CAS-Nummer: 386715-42-0