4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-[2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid
OR7863-1G OR7863-25G OR7863-5G
APOSOR7863-1GEA 251 CHF
APOSOR7863-1G APOSOR7863-25G APOSOR7863-5G
4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid 95+%
4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid
Formel: C₁₃H₁₅NO₅S
Melting Pt: 225…228 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319206
CAS-Nummer: 396105-96-7