1,3,5-Triphenylbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7856-1KG OR7856-250G OR7856-50G OR7856-100G
APOSOR7856-1KGEA 471 CHF
APOSOR7856-1KG APOSOR7856-250G APOSOR7856-50G APOSOR7856-100G
1,3,5-Triphenylbenzol
1,3,5-Triphenylbenzene
Formel: C₂₄H₁₈
Siedepunkt: 460 °C
Melting Pt: 172…174 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003060
CAS-Nummer: 612-71-5
EINECS: 210-318-3