5-Brom-2-(methylamino)pyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7851-1G OR7851-5G
APOSOR7851-1GEA 0 CHF
APOSOR7851-1G APOSOR7851-5G
5-Brom-2-(methylamino)pyrimidin
5-Bromo-2-(methylamino)pyrimidine
Formel: C₅H₆BrN₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07368227
CAS-Nummer: 31402-54-7