4-(3,4-Dihydropyrido[4,3-b]-1,6-naphthyridin-2(1H)-yl)-4-oxobutanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7841-1G OR7841-5G
APOSOR7841-1GEA 353 CHF
APOSOR7841-1G APOSOR7841-5G
4-(3,4-Dihydropyrido[4,3-b]-1,6-naphthyridin-2(1H)-yl)-4-oxobutanoic acid 95+%
4-(3,4-Dihydropyrido[4,3-b]-1,6-naphthyridin-2(1H)-yl)-4-oxobutanoic acid
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₃
MW: 285,31 g/mol
Melting Pt: 221…224 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00203194
CAS-Nummer: 392233-82-8