1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(5-Bromopyridin-2-yl)-4-methylpiperazine, 5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine
OR7840-1G OR7840-5G
APOSOR7840-1GEA 115 CHF
APOSOR7840-1G APOSOR7840-5G
1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
Formel: C₁₀H₁₄BrN₃
MW: 256,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368225
CAS-Nummer: 364794-58-1