3-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)acrylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(E)-3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)acrylic acid
OR7839-1G
APOSOR7839-1GEA
69.6
CHF
APOSOR7839-1G
3-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)acrylic acid 95+%
3-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)acrylic acid
Formel:
C₁₁H₁₀O₃ MW: 190,2 g/mol Melting Pt: 170…173 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03002828 CAS-Nummer: 203505-84-4 |