3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)propanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7838-1G OR7838-250MG
APOSOR7838-1GEA 0 CHF
APOSOR7838-1G APOSOR7838-250MG
3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)propanoic acid 95+%
3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)propanoic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Melting Pt: 144…148 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03102298
CAS-Nummer: 215057-28-6