4-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: mono-(tert-Butyl) terephthalate
OR7829-5G
APOSOR7829-5GEA 117 CHF
APOSOR7829-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
4-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Melting Pt: 209…212 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037901
CAS-Nummer: 20576-82-3