1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7826-1G
APOSOR7826-1GEA
202
CHF
APOSOR7826-1G
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₂BrN₃O₂ Melting Pt: 164…166 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03426070 CAS-Nummer: 799283-92-4 |