1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7825-1G OR7825-500MG
APOSOR7825-1GEA 136 CHF
APOSOR7825-1G APOSOR7825-500MG
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid
Formel: C₁₀H₁₂BrN₃O₂
MW: 286,14 g/mol
Melting Pt: 190…193 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426071
CAS-Nummer: 799283-93-5