8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7824-1G OR7824-250MG
APOSOR7824-1GEA 653 CHF
APOSOR7824-1G APOSOR7824-250MG
8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid 95+%
8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅BrN₂O₂
Melting Pt: 220 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037919
CAS-Nummer: 197507-55-4