3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7822-1G
OR7822-5G
OR7822-10G
APOSOR7822-1GEA
282
CHF
APOSOR7822-1G
APOSOR7822-5G
APOSOR7822-10G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₁₀O₆S₂ MW: 278.3 g/mol Melting Pt: 283…285 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04037979 CAS-Nummer: 90536-91-7 |