5-Bromo-3-methylindole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-3-methyl-1H-indole
OR7820-1G OR7820-25G OR7820-5G
APOSOR7820-1GEA 144 CHF
APOSOR7820-1G APOSOR7820-25G APOSOR7820-5G
5-Bromo-3-methylindole 98%
5-Bromo-3-methylindole
Formel: C₉H₈BrN
MW: 210,08 g/mol
Melting Pt: 76…82 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04038746
CAS-Nummer: 10075-48-6