4-[(1-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-7-yl)amino]-4-oxobutanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7816-10G OR7816-1G OR7816-5G
APOSOR7816-10GEA 1270 CHF
APOSOR7816-10G APOSOR7816-1G APOSOR7816-5G
4-[(1-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-7-yl)amino]-4-oxobutanoic acid 95+%
4-[(1-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-7-yl)amino]-4-oxobutanoic acid
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₄
MW: 276.29 g/mol
Melting Pt: 151…155 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00232838
CAS-Nummer: 394654-07-0