5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7804-1G OR7804-5G OR7804-10G
APOSOR7804-1GEA 342 CHF
APOSOR7804-1G APOSOR7804-5G APOSOR7804-10G
5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline 95+%
5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₂S
Melting Pt: 128…129 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04037964
CAS-Nummer: 849035-90-1