5-Brom-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
OR7802-1G OR7802-5G
APOSOR7802-1GEA 436 CHF
APOSOR7802-1G APOSOR7802-5G
5-Brom-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidin
5-Bromo-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₆H₇BrN₂OS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07781219
CAS-Nummer: 59549-52-9