1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7799-1G OR7799-25G OR7799-5G
APOSOR7799-1GEA 104 CHF
APOSOR7799-1G APOSOR7799-25G APOSOR7799-5G
1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₂S
Melting Pt: 148…150 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03648601
CAS-Nummer: 187669-60-9