1-(3-Isopropoxyphenyl)methanamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Isopropoxybenzylamine
OR7786-1G OR7786-5G OR7786-25G
APOSOR7786-1GEA 282 CHF
APOSOR7786-1G APOSOR7786-5G APOSOR7786-25G
1-(3-Isopropoxyphenyl)methanamine 95+%
1-(3-Isopropoxyphenyl)methanamine
Formel: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Siedepunkt: 70 °C/0.05mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037891
CAS-Nummer: 400771-44-0