N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7776-1G
OR7776-5G
APOSOR7776-1GEA
244
CHF
APOSOR7776-1G
APOSOR7776-5G
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride 95+%
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₅ClN₂O Melting Pt: 188…191 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04039172 CAS-Nummer: 849020-90-2 |