2-Amino-6-brompyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Bromo-2-pyridylamine, 6-Bromopyridin-2-amine
OR7768-25G OR7768-5G OR7768-1G
APOSOR7768-25GEA 38.3 CHF
APOSOR7768-25G APOSOR7768-5G APOSOR7768-1G
2-Amino-6-brompyridin 98%
2-Amino-6-bromopyridine
Formel: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Melting Pt: 88…91 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00137843
CAS-Nummer: 19798-81-3